2'-Benzyloxyacetophenone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4566-25G OR4566-5G
APOSOR4566-25GEA 7050 SEK
APOSOR4566-25G APOSOR4566-5G
2'-Benzyloxyacetophenone
2'-Benzyloxyacetophenone
Formel: C₁₅H₁₄O₂
Smältpunkt: 38…40 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00017240
CAS nummer: 31165-67-0