4-Allyl-3-thiosemicarbazide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4563-1G OR4563-5G
APOSOR4563-1GEA 685 SEK
APOSOR4563-1G APOSOR4563-5G
4-Allyl-3-thiosemicarbazide
4-Allyl-3-thiosemicarbazide
Formel: C₄H₉N₃S
Smältpunkt: 93…96 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007619
CAS nummer: 3766-55-0