1-(6-Methylpyridin-2-yl)-2-methylsulphonylethanone 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
2-Methyl-6-[(methylsulphonyl)acetyl]pyridine
OR4562-10G
OR4562-5G
APOSOR4562-10GEA
5125
SEK
APOSOR4562-10G
APOSOR4562-5G
1-(6-Methylpyridin-2-yl)-2-methylsulphonylethanone 95+%
1-(6-Methylpyridin-2-yl)-2-methylsulphonylethanone
Formel:
C₉H₁₁NO₃S MW: 213.26 g/mol Smältpunkt: 65…67 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD01941311 CAS nummer: 386715-51-1 |