3-Bromo-4-methoxybenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4560-25G OR4560-5G OR4560-100G
APOSOR4560-25GEA 650 SEK
APOSOR4560-25G APOSOR4560-5G APOSOR4560-100G
3-Bromo-4-methoxybenzoic acid
3-Bromo-4-methoxybenzoic acid
Formel: C₈H₇BrO₃
MW: 231,05 g/mol
Smältpunkt: 220…222 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00020295
CAS nummer: 99-58-1