Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Cbz-Piperidin-4-one, 1-Carbobenzoxy-4-piperidone, 1-Cbz-4-piperidone, 4-Oxo-1-piperidinecarboxylic Acid Benzyl Ester, 1-Benzyloxycarbonyl-4-piperidine
OR4552-100G OR4552-25G
APOSOR4552-100GEA 895 SEK
APOSOR4552-100G APOSOR4552-25G
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate 97%
Benzyl-4-oxo-1-piperidinecarboxylate
Formel: C₁₃H₁₅NO₃
MW: 233,27 g/mol
Kokpunkt: 114…140 °C/0,24mmHg
Smältpunkt: 38…47 °C
Densitet: 1,172 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00673144
CAS nummer: 19099-93-5