1-Jodpropan
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Propyl iodide
OR4541-25G OR4541-5G OR4541-100G
APOSOR4541-25GEA 430 SEK
APOSOR4541-25G APOSOR4541-5G APOSOR4541-100G
1-Jodpropan
1-Jodpropan
Formel: C₃H₇I
MW: 169,99 g/mol
Kokpunkt: 101…102 °C
Smältpunkt: –101 °C
Densitet: 1,743 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 44 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00001095
CAS nummer: 107-08-4
UN: 2392
ADR: 3,III