Ethyl-3-iodobenzoate
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR4534-100G
OR4534-25G
OR4534-500G
APOSOR4534-100GEA
645
SEK
APOSOR4534-100G
APOSOR4534-25G
APOSOR4534-500G
Ethyl-3-iodobenzoate
Ethyl-3-iodobenzoate
Formel:
C₉H₉IO₂ Kokpunkt: 160…161 °C/38mmHg Densitet: 1,66 g/cm³ (25 °C) Flampunkt: >110 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00044769 CAS nummer: 58313-23-8 |