3-Amino-1-bromoisoquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1-Bromoisoquinolin-3-amine
OR4532-1G OR4532-250MG OR4532-5G
APOSOR4532-1GEA 1300 SEK
APOSOR4532-1G APOSOR4532-250MG APOSOR4532-5G
3-Amino-1-bromoisoquinoline
3-Amino-1-bromoisoquinoline
Formel: C₉H₇BrN₂
MW: 223,07 g/mol
Smältpunkt: 144…146 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00102193
CAS nummer: 13130-79-5