5-Bromo-1-indanone 98%
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
5-Bromo-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
OR4530-5G
OR4530-100G
OR4530-25G
APOSOR4530-5GEA
260
SEK
APOSOR4530-5G
APOSOR4530-100G
APOSOR4530-25G
5-Bromo-1-indanone 98%
5-Bromo-1-indanone
Formel:
C₉H₇BrO MW: 211.06 g/mol Kokpunkt: 280 Smältpunkt: 125…129 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00082718 CAS nummer: 34598-49-7 |