Ethyl-7-hydroxycoumarin-4-carboxylate 95+%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4521-1G OR4521-5G OR4521-250MG
APOSOR4521-1GEA 585 SEK
APOSOR4521-1G APOSOR4521-5G APOSOR4521-250MG
Ethyl-7-hydroxycoumarin-4-carboxylate 95+%
Ethyl-7-hydroxycoumarin-4-carboxylate
Formel: C₁₂H₁₀O₅
MW: 234.21 g/mol
Smältpunkt: 149…151 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00174422
CAS nummer: 1084-45-3