3-Methylphenethyl bromide 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR452069-10G OR452069-1G OR452069-5G
APOSOR452069-10GEA 7950 SEK
APOSOR452069-10G APOSOR452069-1G APOSOR452069-5G
3-Methylphenethyl bromide 97%
3-Methylphenethyl bromide
Formel: C₉H₁₁Br
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 16799-08-9