2-Bromo-4,5-dimethoxybenzoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
Synonyms:
6-Bromoveratric acid
OR4517-1G
OR4517-25G
OR4517-5G
APOSOR4517-1GEA
260
SEK
APOSOR4517-1G
APOSOR4517-25G
APOSOR4517-5G
2-Bromo-4,5-dimethoxybenzoic acid
2-Bromo-4,5-dimethoxybenzoic acid
Formel:
C₉H₉BrO₄ Smältpunkt: 188…190 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD00017542 CAS nummer: 6286-46-0 |