1,8-Naphthyridine 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1,8-Diazanaphthalene, Pyrido[2,3-b]pyridine
OR45139-5G OR45139-10G OR45139-1G
APOSOR45139-5GEA 2450 SEK
APOSOR45139-5G APOSOR45139-10G APOSOR45139-1G
1,8-Naphthyridine 98%
1,8-Naphthyridine
Formel: C₈H₆N₂
MW: 130,1466 g/mol
Smältpunkt: 98 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00059751
CAS nummer: 254-60-4