2,4-Dimethylbenzyl alcohol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (2,4-Dimethylphenyl)methanol, 4-(Hydroxymethyl)-m-xylene
OR451325-25G OR451325-5G
APOSOR451325-25GEA 2850 SEK
APOSOR451325-25G APOSOR451325-5G
2,4-Dimethylbenzyl alcohol 97%
2,4-Dimethylbenzyl alcohol
Formel: C₉H₁₂O
MW: 136,19 g/mol
Kokpunkt: 120 °C
Smältpunkt: 25 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00004624
CAS nummer: 16308-92-2