3-Benzylidene-2,4-pentanedione 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR451308-25G OR451308-5G
APOSOR451308-25GEA 535 SEK
APOSOR451308-25G APOSOR451308-5G
3-Benzylidene-2,4-pentanedione 97%
3-Benzylidene-2,4-pentanedione
Formel: C₁₂H₁₂O₂
MW: 188,23 g/mol
Kokpunkt: 185…188 °C
Densitet: 1,081 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00014990
CAS nummer: 4335-90-4