3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR451307-25G OR451307-5G
APOSOR451307-25GEA 1375 SEK
APOSOR451307-25G APOSOR451307-5G
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline 98%
3-Bromo-2,4,6-trimethylaniline
Formel: C₉H₁₂BrN
Kokpunkt: 172…173 °C
Densitet: 1,313 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00015476
CAS nummer: 82842-52-2