3-Bromo-4-nitropyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR45124-1G OR45124-25G OR45124-5G
APOSOR45124-1GEA 840 SEK
APOSOR45124-1G APOSOR45124-25G APOSOR45124-5G
3-Bromo-4-nitropyridine
3-Bromo-4-nitropyridine
Formel: C5H3BrN2O2
MW: 202,99 g/mol
Smältpunkt: 66…67 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD03085767
CAS nummer: 89364-04-5