(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR451180-25G OR451180-5G
APOSOR451180-25GEA 1400 SEK
APOSOR451180-25G APOSOR451180-5G
(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
(R)-(-)-5-(Hydroxymethyl)-2-pyrrolidinone
Formel: C₅H₉NO₂
MW: 115,13 g/mol
Kokpunkt: 147…149 °C/0,06mmHg
Smältpunkt: 83…85 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00077791
CAS nummer: 66673-40-3