2-Iodo-4-nitrophenol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR45113-1G OR45113-250MG
APOSOR45113-1GEA 1150 SEK
APOSOR45113-1G APOSOR45113-250MG
2-Iodo-4-nitrophenol 97%
2-Iodo-4-nitrophenol
Formel: C₆H₄INO₃
Smältpunkt: 89…94 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01165664
CAS nummer: 89487-91-2