2,4-Dibromoanisole
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 1,3-Dibromo-4-methoxybenzene, 2,4-Dibromo-1-methoxybenzene
OR4511-100G OR4511-25G OR4511-500G
APOSOR4511-100GEA 1125 SEK
APOSOR4511-100G APOSOR4511-25G APOSOR4511-500G
2,4-Dibromoanisole
2,4-Dibromoanisole
Formel: C₇H₆Br₂O
MW: 265,93 g/mol
Kokpunkt: 82…88 °C/0,3mmHg
Smältpunkt: 60…64 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000079
CAS nummer: 21702-84-1