4-Tetrahydrothiopyranone-1,1-dioxide
Leverantör: Apollo Scientific
OR451043-5G OR451043-1G OR451043-25G
APOSOR451043-5GEA 1200 SEK
APOSOR451043-5G APOSOR451043-1G APOSOR451043-25G
4-Tetrahydrothiopyranone-1,1-dioxide
4-Tetrahydrothiopyranone-1,1-dioxide
Formel: C₅H₈O₃S
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00460698
CAS nummer: 17396-35-9