1,3-Diiodopropane
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: Trimethylene diiodide
OR4510-100G OR4510-25G
APOSOR4510-100GEA 945 SEK
APOSOR4510-100G APOSOR4510-25G
1,3-Diiodopropane
1,3-Diiodopropane
Formel: C₃H₆I₂
MW: 295,89 g/mol
Kokpunkt: 111…113 °C/23mmHg
Smältpunkt: –20 °C
Densitet: 2,576 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: >110 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00001097
CAS nummer: 627-31-6
EINECS: 210-993-4