6-Amino-3-bromoquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR45086-1G
OR45086-250MG
APOSOR45086-1GEA
2175
SEK
APOSOR45086-1G
APOSOR45086-250MG
6-Amino-3-bromoquinoline
6-Amino-3-bromoquinoline
Formel:
C₉H₇BrN₂ Smältpunkt: 154…155 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD07757603 CAS nummer: 7101-96-4 |