1-Chloro-3,5-dibromobenzene
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 3,5-Dibromochlorobenzene, 1,3-Dibromo-5-chlorobenzene
OR4505-100G OR4505-25G OR4505-5G
APOSOR4505-100GEA 875 SEK
APOSOR4505-100G APOSOR4505-25G APOSOR4505-5G
1-Chloro-3,5-dibromobenzene
1-Chloro-3,5-dibromobenzene
Formel: C₆H₃Br₂Cl
MW: 270,35 g/mol
Kokpunkt: 256 °C
Smältpunkt: 91…98 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00070765
CAS nummer: 14862-52-3