2-(Chloromethyl)-6-methylpyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR450025-1G OR450025-25G OR450025-5G
APOSOR450025-1GEA 480 SEK
APOSOR450025-1G APOSOR450025-25G APOSOR450025-5G
2-(Chloromethyl)-6-methylpyridine
2-(Chloromethyl)-6-methylpyridine
Formel: C₇H₈ClN
MW: 141,6000 g/mol
Kokpunkt: 72…75 °C
Smältpunkt: 18…19 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09055262
CAS nummer: 3099-29-4
UN: 1759
ADR: 8,III