2-Bromonicotinic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4493-5G OR4493-25G
APOSOR4493-5GEA 260 SEK
APOSOR4493-5G APOSOR4493-25G
2-Bromonicotinic acid
2-Bromonicotinic acid
Formel: C₆H₄BrNO₂
Smältpunkt: 200…203 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01646068
CAS nummer: 35905-85-2