2,3-Dibromopyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4486-100G OR4486-25G OR4486-5G
APOSOR4486-100GEA 2575 SEK
APOSOR4486-100G APOSOR4486-25G APOSOR4486-5G
2,3-Dibromopyridine
2,3-Dibromopyridine
Formel: C₅H₃Br₂N
Kokpunkt: 249…250 °C
Smältpunkt: 56…60 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00234014
CAS nummer: 13534-89-9