5-Bromo-2-nitropyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4485-100G OR4485-25G OR4485-5G
APOSOR4485-100GEA 1400 SEK
APOSOR4485-100G APOSOR4485-25G APOSOR4485-5G
5-Bromo-2-nitropyridine
5-Bromo-2-nitropyridine
Formel: C₅H₃BrN₂O₂
MW: 203 g/mol
Smältpunkt: 148…150 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00160411
CAS nummer: 39856-50-3