2-Bromo-4-iodopyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4479-1G OR4479-5G
APOSOR4479-1GEA 260 SEK
APOSOR4479-1G APOSOR4479-5G
2-Bromo-4-iodopyridine
2-Bromo-4-iodopyridine
Formel: C₅H₃BrIN
Smältpunkt: 61 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD03085768
CAS nummer: 100523-96-4