trans-2-Buten
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR4472-200G OR4472-50G
APOSOR4472-200GEA 13450 SEK
APOSOR4472-200G APOSOR4472-50G
trans-2-Buten
trans-2-Buten
Formel: C₄H₈
Kokpunkt: 1 °C
Smältpunkt: –105 °C
Densitet: 0,6 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: <–30 °C
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 624-64-6
EINECS: 210-855-3
UN: 1012
ADR: 2.1,