2,6-Dimethoxyphenylboronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4443-100G OR4443-25G
APOSOR4443-100GEA 1750 SEK
APOSOR4443-100G APOSOR4443-25G
2,6-Dimethoxyphenylboronic acid
2,6-Dimethoxyphenylboronic acid
Formel: C₈H₁₁BO₄
MW: 181,98 g/mol
Smältpunkt: 110…112 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD01318987
CAS nummer: 23112-96-1