3-Carboxyphenylboronic acid
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4442-100G OR4442-25G OR4442-5G
APOSOR4442-100GEA 1100 SEK
APOSOR4442-100G APOSOR4442-25G APOSOR4442-5G
3-Carboxyphenylboronic acid
3-Carboxyphenylboronic acid
Formel: C₇H₇BO₄
Smältpunkt: 240…247 °C (dec.)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00036833
CAS nummer: 25487-66-5