2,5-Dibromo-3-formylpyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Synonyms: 2,5-Dibromonicotinaldehyde
OR4434-1G OR4434-250MG OR4434-500MG OR4434-2.5G
APOSOR4434-1GEA 3450 SEK
APOSOR4434-1G APOSOR4434-250MG APOSOR4434-500MG APOSOR4434-2.5G
2,5-Dibromo-3-formylpyridine
2,5-Dibromo-3-formylpyridine
Formel: C₆H₃Br₂NO
MW: 264,9021 g/mol
Smältpunkt: 75,5…77 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD07368560
CAS nummer: 852181-11-4