imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4430-1G OR4430-250MG OR4430-5G
APOSOR4430-1GEA 325 SEK
APOSOR4430-1G APOSOR4430-250MG APOSOR4430-5G
imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile 97%
imidazo[1,2-a]pyridine-6-carbonitrile
Formel: C₈H₅N₃
Smältpunkt: 160…163 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06659603
CAS nummer: 106850-34-4