(1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
OR4416-1G OR4416-5G
APOSOR4416-1GEA 1125 SEK
APOSOR4416-1G APOSOR4416-5G
(1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol 97%
(1-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
Formel: C₅H₈N₂O
MW: 112,1298 g/mol
Smältpunkt: 59,5…63.5 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD06738905
CAS nummer: 17289-25-7