6-Nitroquinoxaline
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR4401-1G OR4401-5G OR4401-25G
APOSOR4401-1GEA 175 SEK
APOSOR4401-1G APOSOR4401-5G APOSOR4401-25G
6-Nitroquinoxaline
6-Nitroquinoxaline
Formel: C₈H₅N₃O₂
MW: 175,15 g/mol
Smältpunkt: 175…179 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00462822
CAS nummer: 6639-87-8