3-Nitrobenzoic acid 99%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4367-1KG OR4367-500G OR4367-5KG
APOSOR4367-1KGEA 395 SEK
APOSOR4367-1KG APOSOR4367-500G APOSOR4367-5KG
3-Nitrobenzoic acid 99%
3-Nitrobenzoic acid
Formel: C₇H₅NO₄
Smältpunkt: 139…143 °C
Densitet: 1,494 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 190 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00007251
CAS nummer: 121-92-6
EINECS: 204-508-5