4-Iodo-o-anisidine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 4-Iodo-2-methoxyaniline
OR43624-1G OR43624-5G
APOSOR43624-1GEA 945 SEK
APOSOR43624-1G APOSOR43624-5G
4-Iodo-o-anisidine
4-Iodo-o-anisidine
Formel: C₇H₈INO
MW: 249,490 g/mol
Smältpunkt: 48…50 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11044438
CAS nummer: 338454-80-1