4-Bromo-2,6-dichloropyridine 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR43622-1G OR43622-5G OR43622-10G
APOSOR43622-1GEA 600 SEK
APOSOR43622-1G APOSOR43622-5G APOSOR43622-10G
4-Bromo-2,6-dichloropyridine 97%
4-Bromo-2,6-dichloropyridine
Formel: C₅H₂BrCl₂N
MW: 226,8900 g/mol
Smältpunkt: 95…102 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD11848646
CAS nummer: 98027-80-6