2,3-Dichloro-5-(chloromethyl)pyridine
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: 5-(Chloromethyl)-2,3-dichloropyridine
OR43617-1G OR43617-500MG
APOSOR43617-1GEA 5400 SEK
APOSOR43617-1G APOSOR43617-500MG
2,3-Dichloro-5-(chloromethyl)pyridine
2,3-Dichloro-5-(chloromethyl)pyridine
Formel: C₆H₄Cl₃N
MW: 196,46 g/mol
Smältpunkt: 36…38 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00125365
CAS nummer: 54127-31-0