2,4,5-Triklorbenzoesyra
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR43584-1G OR43584-25G OR43584-5G
APOSOR43584-1GEA 225 SEK
APOSOR43584-1G APOSOR43584-25G APOSOR43584-5G
2,4,5-Triklorbenzoesyra
2,4,5-Triklorbenzoesyra
Formel: C₇H₃Cl₃O₂
MW: 225,4600 g/mol
Smältpunkt: 159…164 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD01662044
CAS nummer: 50-82-8