3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Fara
OR4357-100G OR4357-10G OR4357-25G
APOSOR4357-100GEA 1275 SEK
APOSOR4357-100G APOSOR4357-10G APOSOR4357-25G
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
3-Chloro-4-hydroxybenzaldehyde
Formel: C₇H₅ClO₂
Kokpunkt: 150 °C/15mmHg
Smältpunkt: 133…137 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00016981
CAS nummer: 2420-16-8