6-Bromo-1-methyl-1H-indazole 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR43569-1G OR43569-5G OR43569-10G
APOSOR43569-1GEA 275 SEK
APOSOR43569-1G APOSOR43569-5G APOSOR43569-10G
6-Bromo-1-methyl-1H-indazole 98%
6-Bromo-1-methyl-1H-indazole
Formel: C₈H₇BrN₂
MW: 211,0600 g/mol
Smältpunkt: 48…50 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD09878569
CAS nummer: 590417-94-0