2-(5-Amino-1H-indazol-1-yl)ethanol 97%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR43551-1G OR43551-250MG
APOSOR43551-1GEA 5125 SEK
APOSOR43551-1G APOSOR43551-250MG
2-(5-Amino-1H-indazol-1-yl)ethanol 97%
2-(5-Amino-1H-indazol-1-yl)ethanol
Formel: C₉H₁₁N₃O
Storage Temperature: Omgivande
CAS nummer: 885270-96-2