6-Bromo-4-chloroquinoline 98%
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR43545-1G OR43545-5G OR43545-10G
APOSOR43545-1GEA 260 SEK
APOSOR43545-1G APOSOR43545-5G APOSOR43545-10G
6-Bromo-4-chloroquinoline 98%
6-Bromo-4-chloroquinoline
Formel: C₉H₅BrClN
Smältpunkt: 123…125 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00511001
CAS nummer: 65340-70-7