5-Bromo-2-chloroquinoline
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR43543-1G
OR43543-250MG
APOSOR43543-1GEA
5275
SEK
APOSOR43543-1G
APOSOR43543-250MG
5-Bromo-2-chloroquinoline
5-Bromo-2-chloroquinoline
Formel:
C₉H₅BrClN MW: 242.4997 g/mol Smältpunkt: 71…78 °C Storage Temperature: Omgivande |
MDL Number:
MFCD08437594 CAS nummer: 99455-13-7 |