(7-Bromo-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
Synonyms: (7-Bromobenzo[b]thiophen-2-yl)methanol, 7-Bromo-2-(hydroxymethyl)benzo[b]thiophene
OR43532-100MG OR43532-1G OR43532-250MG
APOSOR43532-100MGEA 175 SEK
APOSOR43532-100MG APOSOR43532-1G APOSOR43532-250MG
(7-Bromo-1-benzothiophen-2-yl)methanol
(7-Bromo-1-benzothiophen-2-yl)methanol
Formel: C₉H₇BrOS
MW: 243,13 g/mol
Smältpunkt: 77…78 °C
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD12032282
CAS nummer: 1171926-64-9