4-(4-Aminophenyl)butanoic acid
Leverantör: Apollo Scientific
|
Varning
|
OR43526-1G
OR43526-5G
APOSOR43526-1GEA
455
SEK
APOSOR43526-1G
APOSOR43526-5G
4-(4-Aminophenyl)butanoic acid
4-(4-Aminophenyl)butanoic acid
Formel:
C₁₀H₁₃NO₂ Smältpunkt: 121…133 °C Storage Temperature: Kylskåp |
MDL Number:
MFCD00075052 CAS nummer: 15118-60-2 |