2-(Benzyloxy)acetaldehyde
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR43518-1G OR43518-5G
APOSOR43518-1GEA 255 SEK
APOSOR43518-1G APOSOR43518-5G
2-(Benzyloxy)acetaldehyde
2-(Benzyloxy)acetaldehyde
Formel: C₉H₁₀O₂
Kokpunkt: 118…120 °C/13mmHg
Densitet: 1,069 g/cm³ (25 °C)
Flampunkt: 113 °C
Storage Temperature: Kylskåp
MDL Number: MFCD00191779
CAS nummer: 60656-87-3