4'-Chloroacetanilide
Leverantör: Apollo Scientific
Varning
OR4345-100G OR4345-25G
APOSOR4345-100GEA 650 SEK
APOSOR4345-100G APOSOR4345-25G
4'-Chloroacetanilide
4'-Chloroacetanilide
Formel: C₈H₈ClNO
Kokpunkt: 333 °C
Smältpunkt: 176…180 °C
Densitet: 1,385 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Omgivande
MDL Number: MFCD00000612
CAS nummer: 539-03-7
EINECS: 208-707-8